Documenti
383252
Sigma-Aldrich
Germanium(IV) iodide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Germanium tetraiodide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
GeI4
Numero CAS:
Peso molecolare:
580.26
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
4.32 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Ge](I)(I)I
InChI
1S/GeI4/c2-1(3,4)5
CUDGTZJYMWAJFV-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges