205265
2,2-Dimethylglutaric acid
≥98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
82-86 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
CC(C)(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2,6(10)11)4-3-5(8)9/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
BTUDGPVTCYNYLK-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?