102687
Ethylmalonic acid
97%
Sinonimo/i:
α-Carboxybutyric acid, 2-Ethylpropanedioic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
112-114 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCC(C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-3(4(6)7)5(8)9/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)
UKFXDFUAPNAMPJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3