Documenti fondamentali
205028
Sigma-Aldrich
Zirconyl chloride hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Zirconium Dichloride Oxide Hydrate, Zirconium oxychloride hydrate
Scegli un formato
10 G
CHF 89.30
50 G
CHF 265.00
CHF 89.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 89.30
50 G
CHF 265.00
About This Item
Formula condensata:
ZrOCl2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.13 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 89.30
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Composizione
Degree of hydration, 6-8
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.Cl[Zr](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.H2O.O.Zr/h2*1H;1H2;;/q;;;;+2/p-2
SDFOCNSOSARAKC-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Building block for a new series of mixed zirconium phosphonates which may have uses in catalysis, ion exchange or photophysics.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Stefania Vitale et al.
Nanoscale, 11(11), 4788-4793 (2019-01-31)
The fabrication of stable, highly conductive molecular nano-junctions is one of the main research goals in the field of molecular electronics. In this paper we report on the self-assembly and functional characterisation of highly conductive molecular wires, based on mixed-metal
Leenstra, W.R. Amicangelo, J.C.
Inorganic Chemistry, 37, 5317-5317 (1998)