Documenti fondamentali
229652
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) oxychloride hydrate
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
About This Item
Formula condensata:
HfOCl2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.40 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
for analytical purposes
Saggio
99.99% trace metals basis (purity excludes zirconium)
Stato
crystalline
Impurezze
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
Stringa SMILE
O.Cl[Hf](Cl)=O
InChI
1S/2ClH.Hf.H2O.O/h2*1H;;1H2;/q;;+2;;/p-2
ONMNZQKEFYFCCQ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Degree of hydration 6-8
Applicazioni
Starting material for HfGeO4 and HfGeO4:Ti, both used in x-ray phosphors.[1]
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
P. M. Lambert
Inorganic chemistry, 37(6), 1352-1357 (2001-10-24)
The gel chemistry of germanium is explored through the formation and composition of a hydrous metal oxide precursor gel used in the preparation of the HfGeO(4) and HfGeO(4):Ti X-ray phosphors. The enhanced solubility of hexagonal GeO(2) in dilute ammoniacal solutions