Documenti fondamentali
380679
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) oxynitrate hydrate
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Zirconyl nitrate hydrate
Scegli un formato
10 G
CHF 109.00
50 G
CHF 389.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 G
CHF 109.00
50 G
CHF 389.00
About This Item
Formula condensata:
ZrO(NO3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.23 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
powder
Composizione
Degree of hydration, ~1
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Zr++].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.H2O.O.Zr/c2*2-1(3)4;;;/h;;1H2;;/q2*-1;;;+2
BGMQNYCWALSARE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Indoles and aldehydes can undergo condensation reaction in the presence of zirconium (IV) oxynitrate hydrate to form bis- or tris(indolyl)methane products, which can undergo dehydrogenation to yield conjugated chromophores to be used as pH indicators (pH range 8–10).[1]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Zirconium(IV)-catalyzed one-pot synthesis and oxidation of bis- and tris(indolyl)methanes into conjugated chromophores as new pH indicators or calorimetric chemosensors for transition metals
Khorshidi A, et al.
Tetrahedron Letters, 55(29), 3873-3877 (2014)