221880
Zirconium(IV) chloride
≥99.5% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tetrachlorozirconium, Zirconium tetrachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 190 °C)
Saggio
≥99.5% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zirconium
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤5000.0 ppm Trace Metal Analysis
Temp. transizione
sublimation point 331 °C
Densità
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Stringa SMILE
Cl[Zr](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Zr/h4*1H;/q;;;;+4/p-4
DUNKXUFBGCUVQW-UHFFFAOYSA-J
Descrizione generale
Applicazioni
Direct amide formation from unactivated carboxylic acids and amines
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges