Documenti fondamentali
19929
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-3-Amino-1-Boc-piperidine
≥98.0% (TLC)
Sinonimo/i:
(S)-1-Boc-3-piperidinamine, tert-Butyl (S)-3-amino-1-piperidinecarboxylate
Scegli un formato
1 G
CHF 79.60
CHF 79.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 79.60
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H20N2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.28
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 79.60
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥98.0% (TLC)
Attività ottica
[α]/D +32.0±3°, c = 1 in DMF
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](N)C1
InChI
1S/C10H20N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-6-4-5-8(11)7-12/h8H,4-7,11H2,1-3H3/t8-/m0/s1
AKQXKEBCONUWCL-QMMMGPOBSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)