188182
2-Chloro-6-fluorobenzonitrile
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
P. eboll.
104 °C/11 mmHg (lit.)
Punto di fusione
55-59 °C (lit.)
Stringa SMILE
Fc1cccc(Cl)c1C#N
InChI
1S/C7H3ClFN/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
XPTAYRHLHAFUOS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- rac-2-chloro-6-(oxiran-2-ylmethoxy)benzonitrile
- high-molecular-weight, soluble polyarylether alternating copolymers containing pendent cyano groups
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3