Documenti fondamentali
639036
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-fluoro-2-methylaniline
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7BrFN
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
86-90 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
Cc1cc(F)c(Br)cc1N
InChI
1S/C7H7BrFN/c1-4-2-6(9)5(8)3-7(4)10/h2-3H,10H2,1H3
DNCLVDGUXUSPTL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)