Documenti
671673
Sigma-Aldrich
Methyl 4-(chlorocarbonyl)benzoate
≥95%
Sinonimo/i:
4-Chlorocarbonylbenzoic acid methyl ester, Methyl 4-(chloroformyl)benzoate, Methyl terephthaloyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7ClO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.60
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥95%
≥95.0% (GC)
95.0-105.0% (AT)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
COC(=O)c1ccc(cc1)C(Cl)=O
InChI
1S/C9H7ClO3/c1-13-9(12)7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5H,1H3
CVXXHXPNTZBZEL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges