181153
Nylon 11
pellets, 3 mm
Sinonimo/i:
Polyundecanolactam
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
pellets
Dimensione particelle
3 mm
Temp. transizione
Tm 198 °C
Tg 46 °C
Densità
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C33H65N3O3/c34-28-22-16-10-4-2-8-14-20-26-32(38)36-30-24-18-12-6-3-9-15-21-27-33(39)35-29-23-17-11-5-1-7-13-19-25-31-37/h31H,1-30,34H2,(H,35,39)(H,36,38)
IAPYCAVXWCDYGR-UHFFFAOYSA-N
WGK 3