Documenti
8.01228
Sigma-Aldrich
11-Aminoundecanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
11-Aminoundecanoic acid
About This Item
Formula condensata:
H2N(CH2)10COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
219-417-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
183-187 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C11H23NO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10,12H2,(H,13,14)
GUOSQNAUYHMCRU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 183 °C
Melting range (upper value): ≤ 187 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1