Documenti
181145
Sigma-Aldrich
Nylon 6/12
pellets, 2 mm
Sinonimo/i:
Hexamethylenediamine-1,12-dodecanedioic acid polymer, Poly(hexamethylene dodecanediamide)
About This Item
Formula condensata:
(C12H22O4 · C6H16N2)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
pellets
Dimensione particelle
2 mm
Punto di fusione
218 °C (lit.)
Temp. transizione
Tm 218 °C
Tg 46 °C
Densità
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O4.C6H16N2/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16;7-5-3-1-2-4-6-8/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16);1-8H2
ZMUCVNSKULGPQG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3