324949
1,2,3,4-Cyclobutanetetracarboxylic acid
98%
Saggio
98%
Punto di fusione
242 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Stringa SMILE
OC(=O)C1C(C(C1C(O)=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O8/c9-5(10)1-2(6(11)12)4(8(15)16)3(1)7(13)14/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16)
CURBACXRQKTCKZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3