Documenti fondamentali
17346
Sigma-Aldrich
Ethyl N-Boc-oxamidate
≥97.0%
Scegli un formato
5 G
CHF 760.00
CHF 760.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 760.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H15NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
217.22
Beilstein:
8201747
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 760.00
Spedizione prevista il10 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.449
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
ester
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H15NO5/c1-5-14-7(12)6(11)10-8(13)15-9(2,3)4/h5H2,1-4H3,(H,10,11,13)
DSDQWJVXMDHQLK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Reagent for transforming alcohols into BOC-protected amines by Mitsunobu reaction (PPh3/DEAD); prim and sec alcohols (inversion of configuration) give good yields[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
F. Berree et al.
Tetrahedron Letters, 39, 8275-8275 (1998)