Documenti fondamentali
677019
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether
97%
Sinonimo/i:
(S)-α,α-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]prolinol trimethylsilyl ether, 2-[(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trimethylsilanyloxy)methyl]pyrrolidine, 2-[(Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)trimethylsilyloxy)methyl]pyrrolidine
Scegli un formato
1 G
CHF 737.00
5 G
CHF 1’790.00
CHF 737.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 737.00
5 G
CHF 1’790.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H23F12NOSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
597.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 737.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Punto di fusione
48-56 °C
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C24H23F12NOSi/c1-39(2,3)38-20(19-5-4-6-37-19,13-7-15(21(25,26)27)11-16(8-13)22(28,29)30)14-9-17(23(31,32)33)12-18(10-14)24(34,35)36/h7-12,19,37H,4-6H2,1-3H3/t19-/m0/s1
MOHRGTBNEJKFMB-IBGZPJMESA-N
Descrizione generale
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol trimethylsilyl ether is a diarylprolinol silyl ether organocatalyst.[1] It can catalyze a variety of bond-forming reactions such as C-C, C-N, C-O, C-S, and C-Hal in high yields and excellent levels of enantiocontrol.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The diarylprolinol silyl ether system: a general organocatalyst.
Jensen KL, et al.
Accounts of Chemical Research, 45(2), 248-264 (2011)
Articoli
Professor Geoffrey Coates and co-workers at Cornell University have reported the preparation and use of catalysts composed of an oxophilic Lewis acid and a cobalt tetracarbonyl anion for the ring expansive carbonylation of epoxides to b-lactones and b-lactones to succinic anhydrides.
Professor Karl Anker Jørgensen and his group have developed ethers which serve as excellent chiral organocatalysts in the direct asymmetric α-functionalization of aldehydes.