165816
11-Bromoundecanoic acid
technical grade, 95%
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
95%
P. ebollizione
173-174 °C/2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
45-48 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C11H21BrO2/c12-10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(13)14/h1-10H2,(H,13,14)
IUDGNRWYNOEIKF-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?