Documenti
568708
Sigma-Aldrich
16-Bromohexadecanoic acid
≥99%
Sinonimo/i:
ψ-Bromohexadecanoic acid, 16-Bromopalmitic acid
About This Item
Formula condensata:
BrCH2(CH2)14CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
335.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥99%
P. eboll.
214-217 °C/1 mmHg (lit.)
Punto di fusione
68-71 °C (lit.)
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C16H31BrO2/c17-15-13-11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-14-16(18)19/h1-15H2,(H,18,19)
PFNCOYVEMJYEED-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
16-Bromohexadecanoic acid can be used:
  • As a starting material in the synthesis of ceramides with ultralong chains.
  • In the synthesis of 6-(nitrooxy)hexadecanoic acid intermediate, which on reacting with (L)-carnitine ethyl ester iodide gave carnitine nitro-derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Scalable synthesis of human ultralong chain ceramides
Opa?lka L, et al.
Organic Letters, 17(21), 5456-5459 (2015)
Synthesis and characterization of carnitine nitro-derivatives
Piermatti O, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 16(3), 1444-1451 (2008)