150452
6-Bromohexanoic acid
97%
Sinonimo/i:
6-Bromocaproic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
P. eboll.
165-170 °C/20 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCBr
InChI
1S/C6H11BrO2/c7-5-3-1-2-4-6(8)9/h1-5H2,(H,8,9)
NVRVNSHHLPQGCU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges