541397
10-Bromodecanoic acid
95%
Saggio
95%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Punto di fusione
38-41 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(CCCCCCCCCBr)=O
InChI
1S/C10H19BrO2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)13/h1-9H2,(H,12,13)
PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)