163945
4-Amino-TEMPO, free radical
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Amino-TEMPO
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
~0 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
XUXUHDYTLNCYQQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3