371343
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, free radical
97%
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-TEMPO benzoate, 4-Hydroxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl benzoate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])OC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H22NO3/c1-15(2)10-13(11-16(3,4)17(15)19)20-14(18)12-8-6-5-7-9-12/h5-9,13H,10-11H2,1-4H3
MJEDTBDGYVATPI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3