Documenti
T141062
1-Hydroxy-2,2,5,5-tetramethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-3-carboxylic acid, free radical
AldrichCPR
About This Item
Formula condensata:
C9H14NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.217
Numero MDL:
Altre note