Vai a
382000
4-Carboxy-TEMPO, free radical
97%
Sinonimo/i:
4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine 1-oxyl, 4-Carboxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, free radical, 4-Carboxy-TEMPO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 174.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.25
UNSPSC Code:
12352000
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3949026
Assay:
97%
CHF 174.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
97%
mp
185-189 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(CC(C)(C)N1[O])C(O)=O
InChI
1S/C10H18NO3/c1-9(2)5-7(8(12)13)6-10(3,4)11(9)14/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,13)
InChI key
CYQGCJQJIOARKD-UHFFFAOYSA-N
General description
4-Carboxy-TEMPO is a 4-substituted 2,2,6,6-tetramethylpiperidyl-1-oxy (TEMPO) derivative. 4-carboxy-TEMPO immobilized with 3-aminopropylsilane on the mesoporous silica surface comprises heterogeneous catalytic system employed for various oxidation reactions.
Application
4-Carboxy-TEMPO may be employed as catalyst for the oxidation of regenerated cellulose (viscose rayon) to cellouronic acid.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
163945390380371343
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
185-189 °C (lit.)
mp
~0 °C (lit.)
mp
143-145 °C (lit.)
mp
99-101 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
functional group
-
functional group
-
functional group
ester, phenyl
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)