253324
3-Carboxy-PROXYL
98%
Sinonimo/i:
3-(Carboxy)-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, 3-Carboxy-2,2,5,5-tetramethyl-1-pyrrolidinyloxy, free radical
Saggio
98%
Punto di fusione
200 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1(C)CC(C(O)=O)C(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H16NO3/c1-8(2)5-6(7(11)12)9(3,4)10(8)13/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,12)
GEPIUTWNBHBHIO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3