163732
MES monohydrate
Sinonimo/i:
2-(N-Morpholino)ethanesulfonic acid, 4-Morpholineethanesulfonic acid monohydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98.5-102.5% NaOH basis (titration)
Forma fisica
powder
Intervallo di pH utile
5.5 - 6.7
pKa (25 °C)
6.1
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.25 g/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Certificati d'analisi (COA)