Documenti fondamentali
8.18685
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate
for synthesis
Sinonimo/i:
(2S,3S)-(-)-Diethyl tartrate, L-(+)-Tartaric acid diethyl ester, DET, (-)-Diethyl-D-tartrate
Scegli un formato
25 ML
CHF 79.00
CHF 79.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
CHF 79.00
About This Item
Formula condensata:
C2H5OOC(CHOH)2COOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
237-458-8
NACRES:
NA.22
CHF 79.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
P. ebollizione
162 °C/25 hPa
Punto di fusione
17 °C
Temp. transizione
flash point 93 °C
Densità
1.20 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O[C@@H]([C@H](O)C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C8H14O6/c1-3-13-7(11)5(9)6(10)8(12)14-4-2/h5-6,9-10H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-/m0/s1
YSAVZVORKRDODB-WDSKDSINSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.203 - 1.205
Spec. rotation [α²0/D (c=1 in water): -27.0 - -24.0 °
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
200.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
93.4 °C - closed cup