158186
Ethylenediamine-N,N′-diacetic acid
≥98%
Sinonimo/i:
EDDA, N,N′-Ethylenediglycine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98%
Punto di fusione
224 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)CNCCNCC(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4/c9-5(10)3-7-1-2-8-4-6(11)12/h7-8H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
IFQUWYZCAGRUJN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Binary and ternary copper(II) complexes with potent proteasome inhibitory properties.
- Pd(EDDA) complexes which can coordinate with amino acids, peptides, or DNA units.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3