Documenti fondamentali
160792
Sigma-Aldrich
11-Phenoxyundecanoic acid
97%
About This Item
Formula condensata:
C6H5O(CH2)10CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.39
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Stato
solid
P. ebollizione
217-222 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
77-78 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear (Colorless to orange)
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCOc1ccccc1
InChI
1S/C17H26O3/c18-17(19)14-10-5-3-1-2-4-6-11-15-20-16-12-8-7-9-13-16/h7-9,12-13H,1-6,10-11,14-15H2,(H,18,19)
FRSQLPPSRJNREN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
11-Phenoxyundecanoic acid was employed as carbon source in the biosynthesis of aromatic copolyesters by isolated Pseudomonas putida BM01.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J J Song et al.
Applied and environmental microbiology, 62(2), 536-544 (1996-02-01)
Two types of novel aromatic copolyesters were synthesized from 11-phenoxyundecanoic acid (11-POU) as the sole carbon source and the cosubstrates 11-POU and octanoate, respectively, by isolated Pseudomonas putida BM01 that is known to accumulate high concentrations of medium-chain-length polyesters. Insoluble