Vai a
B1532
Resorufin benzyl ether
CYP450 substrate, ≥98% (TLC), powder
Sinonimo/i:
7-Benzyloxy-3H-phenoxazin-3-one, 7-Benzyloxyresorufin, O7-Benzylresorufin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 433.00
10 mg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 758.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
303.31
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
CHF 433.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Resorufin benzyl ether, CYP450 substrate
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1C=CC2=Nc3ccc(OCc4ccccc4)cc3OC2=C1
InChI
1S/C19H13NO3/c21-14-6-8-16-18(10-14)23-19-11-15(7-9-17(19)20-16)22-12-13-4-2-1-3-5-13/h1-11H,12H2
InChI key
XNZRYTITWLGTJS-UHFFFAOYSA-N
General description
Fluorimetric substrate for cytochrome P450-linked enzymes.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P0928R325773144
Resorufin 95%
Sigma-Aldrich
73144
Resorufin
description
CYP450 substrate
description
-
description
redox indicator
description
95%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
95%, ≥95.0% (HPLC)
solubility
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, orange
solubility
acetonitrile: 0.95- 1.05 mg/mL, clear, orange
solubility
water: 1 mg/mL, opaque
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
Pittogrammi
Exclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)