Documenti
156299
Sigma-Aldrich
2-Chloroanthraquinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H7ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.66
Beilstein:
2051842
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
209-211 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C14H7ClO2/c15-8-5-6-11-12(7-8)14(17)10-4-2-1-3-9(10)13(11)16/h1-7H
FPKCTSIVDAWGFA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
This product has been evaluated as a photo-reagent for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence (PRF) detection method.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
Photoreactivity of anthraquinones for the analysis of ginsenosides using photoreduction fluorescence detection-HPLC
Park MK, et al.
Archives of Pharmacal Research, 19(6), 562-565 (1996)