Documenti fondamentali
D31737
Sigma-Aldrich
5-Dibenzosuberenone
97%
Sinonimo/i:
5H-Dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one
Scegli un formato
25 G
CHF 168.00
100 G
CHF 173.00
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 168.00
100 G
CHF 173.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Beilstein:
743171
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 168.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
87-88 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SNVTZAIYUGUKNI-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2