Documenti fondamentali
D56403
Sigma-Aldrich
1,8-Dichloroanthraquinone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
201.5-203 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc2C(=O)c3cccc(Cl)c3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)12-8(13(7)17)4-2-6-10(12)16/h1-6H
VBQNYYXVDQUKIU-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Anthraquinone 97%
Sigma-Aldrich
A90004
Anthraquinone
Copper powder, <425 μm, 99.5% trace metals basis
Sigma-Aldrich
266086
Copper