252727
Anthraquinone-2-carboxylic acid
98%
Sinonimo/i:
9,10-Dihydro-9,10-dioxo-2-anthracenecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
287-289 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C15H8O4/c16-13-9-3-1-2-4-10(9)14(17)12-7-8(15(18)19)5-6-11(12)13/h1-7H,(H,18,19)
ASDLSKCKYGVMAI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3