Documenti
D56209
Sigma-Aldrich
1,5-Dichloroanthraquinone
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H6Cl2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.10
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
245-247 °C (lit.)
Stringa SMILE
Clc1cccc2C(=O)c3c(Cl)cccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H6Cl2O2/c15-9-5-1-3-7-11(9)14(18)8-4-2-6-10(16)12(8)13(7)17/h1-6H
MQIUMARJCOGCIM-UHFFFAOYSA-N
WGK 3