15554
Boc-Cys(Npys)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Nα-Boc-S-(3-nitro-2-pyridylthio)-L-cysteine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −94±5°, c = 1% in methanol
Punto di fusione
~160 °C (dec.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSc1ncccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S2/c1-13(2,3)22-12(19)15-8(11(17)18)7-23-24-10-9(16(20)21)5-4-6-14-10/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t8-/m0/s1
OVTLOLNDKQUMRH-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3