Documenti fondamentali
15375
Sigma-Aldrich
Boc-Cys(StBu)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinonimo/i:
Boc-S-tert-butylmercapto-L-cysteine
Scegli un formato
5 G
CHF 266.00
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 266.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CSSCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.45
Beilstein:
1982924
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 266.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥99.0% (TLC)
Attività ottica
[α]20/D −153±3°, c = 2% in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Punto di fusione
117-119 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C12H23NO4S2/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)7-18-19-12(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
PPQRALRLGBAWHD-QMMMGPOBSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)