158194
2,2′-Dithiobis(5-nitropyridine)
96%
Sinonimo/i:
Bis(5-nitro-2-pyridyl) disulfide, DTNP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
155-157 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(SSc2ccc(cn2)[N+]([O-])=O)nc1
InChI
1S/C10H6N4O4S2/c15-13(16)7-1-3-9(11-5-7)19-20-10-4-2-8(6-12-10)14(17)18/h1-6H
ROUFCTKIILEETD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- as cysteine-activating reagent to study the NMR of G protein-coupled receptors
- in the deprotection assays for protected selenocysteine-containing peptides
- for deprotecting p-methoxybenzyl groups and acetamidomethyl groups from the side-chains of cysteine and selenocysteine
- to remove the p-methoxybenzyl protecting group from cysteine and selenocysteine side-chains
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)