195812
4-Amino-1-benzylpiperidine
98%
Sinonimo/i:
1-(Phenylmethyl)-4-piperidinamine
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.543 (lit.)
Densità
0.933 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
NC1CCN(CC1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C12H18N2/c13-12-6-8-14(9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12H,6-10,13H2
YUBDLZGUSSWQSS-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
rat ... Grin2a(24409)
Categorie correlate
Applicazioni
- butyl 4-amino-1-piperidineacetate, key intermediate required for the synthesis of butyl 4-[(4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoyl)amino]-1-piperidineacetate[1]
- 5-alkylimino-1,2,4-thiadiazolidine-3-ones, such as 4-ethyl-5-[imino-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]]-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3-one and 4-benzyl-5-[imino-[1-(phenylmethyl)-4-piperidinyl]]-2-isopropyl-1,2,4-thiadiazolidin-3-one[2]
- glycyrrhetinic acid derivatives[3]
Highly selective inhibitors of p38a mitogen-activated protein kinase
Antiplasmodial compounds
Dual activity cholinesterase and Aβ-aggregation inhibitors
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist and beta 2 adrenoceptor agonists
Photostable near-infrared cyanine dyes
99mTc-labeled piperidine analogues for targeting sigma receptors
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?