Documenti
14804
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(dimethylsilyl)benzene
≥98.0%
Sinonimo/i:
o-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Formula condensata:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.42
Beilstein:
2937027
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0%
Indice di rifrazione
n20/D 1.51 (lit.)
n20/D 1.51
P. eboll.
101 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[SiH](C)c1ccccc1[SiH](C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-7-5-6-8-10(9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
QAUCEYVYCBYVDK-UHFFFAOYSA-N
Altre note
Protecting group-reagent for amines and amino acids forming "benzostabase" derivatives, more acid-stable than "stabase" analogs; Reaction with olefins and ynes
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
R.P. Bonar-Law et al
Tetrahedron Letters, 31, 6721-6721 (1990)
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1993)
F. Cavelier-Frontin et al.
Tetrahedron, 47, 9807-9807 (1991)
M. Tanaka et al.
Organometallics, 10, 16-16 (1991)