554324
Phenylacetyl disulfide
96%
Sinonimo/i:
Bis(phenylacetyl) disulfide, Di(phenylacetyl) disulfide
Saggio
96%
Stato
solid
Punto di fusione
59-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
disulfide
phenyl
Stringa SMILE
O=C(Cc1ccccc1)SSC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C16H14O2S2/c17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)19-20-16(18)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)