Documenti fondamentali
662496
Sigma-Aldrich
4-(Methylsulfanyl)thiophenol
96%
Sinonimo/i:
4-(Methylthio)benzenethiol, 4-(Methylthio)phenyl mercaptan
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Livello qualitativo
Saggio
96%
Punto di fusione
19-23 °C
Gruppo funzionale
thioether
Stringa SMILE
CSc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S2/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,8H,1H3
KYMOWQQIZINTJZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4