Documenti
483192
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(dimethylsilyl)benzene
97%
Sinonimo/i:
p-Phenylenebis(dimethylsilane)
About This Item
Formula condensata:
C6H4[SiH(CH3)2]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.42
Beilstein:
1072658
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.502 (lit.)
P. eboll.
213-214 °C (lit.)
Densità
0.874 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H][Si](C)(C)c1ccc(cc1)[Si]([H])(C)C
InChI
1S/C10H18Si2/c1-11(2)9-5-7-10(8-6-9)12(3)4/h5-8,11-12H,1-4H3
KQERVIARWMHFOS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2