142719
Phenyl benzoate
99%
Sinonimo/i:
Benzoic acid phenyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
P. eboll.
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: freely soluble (hot)
diethyl ether: slightly soluble
water: insoluble
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Phenyl benzoate serves as a precursor that undergoes the intramolecular biaryl coupling reaction to produce the intermediate for the synthesis of (−)-steganone.
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Quantum dots (QDs): Semiconductor nanoparticles with diverse applications including displays, lighting, and biomedical imaging.