136913
3-Octanone
≥98%
Sinonimo/i:
Ethyl amyl ketone, Ethyl pentyl ketone
Saggio
≥98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. ebollizione
167-168 °C (lit.)
Densità
0.822 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
Stringa SMILE
CCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C8H16O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h3-7H2,1-2H3
RHLVCLIPMVJYKS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
123.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
51 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?