218405
3-Octanol
99%
Sinonimo/i:
Ethyl pentyl carbinol
Prodotti consigliati
Densità del vapore
~4.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
~1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
P. ebollizione
174-176 °C (lit.)
Densità
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
154.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
68 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?