126268
2,4-Dihydroxypyrimidine-5-carboxylic acid
95%
Sinonimo/i:
Isoorotic acid, Uracil-5-carboxylic acid
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
283 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
OC(=O)C1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C5H4N2O4/c8-3-2(4(9)10)1-6-5(11)7-3/h1H,(H,9,10)(H2,6,7,8,11)
ZXYAAVBXHKCJJB-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?