Documenti fondamentali
D17807
Sigma-Aldrich
4,5-Diamino-6-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
85%
Sinonimo/i:
5,6-Diamino-2-thiouracil
Scegli un formato
25 G
CHF 152.00
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 152.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 152.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
85%
Stato
solid
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC1=C(N)C(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C4H6N4OS/c5-1-2(6)7-4(10)8-3(1)9/h5H2,(H4,6,7,8,9,10)
QYSWOQHLIDKEOL-UHFFFAOYSA-N
Altre note
remainder inorganic salts
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)