Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
25 g | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 222.00 |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H5N3O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-252-3
Beilstein/REAXYS Number:
127250
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
98%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
NC1=CNC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H5N3O2/c5-2-1-6-4(9)7-3(2)8/h1H,5H2,(H2,6,7,8,9)
InChI key
BISHACNKZIBDFM-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |
|---|---|
| description 98% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp >300 °C (lit.) | mp ≥360 °C (lit.) |
| form powder | form powder |
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?